Litiobis(trimetilsilil)amida 1 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lithiumbis(triméthylsilyl)amide, HMDS-Li, N-Lithiohexamethyldisilazane, HMDS lithium salt
209551000 209558000
209551000.EA 67.1 EUR
209551000. 209558000.
Litiobis(trimetilsilil)amida 1 M in THF, AcroSeal®
Litiobis(trimetilsilil)amida
Formula: C₆H₁₈LiNSi₂
Pto. Ebullición: 65 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008261
Núm. CAS: 4039-32-1
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to amber Liquid
Strength 0.90 to 1.10 M