Amonio cerio (IV) nitrato, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212360010 212360050
ACRO212360010EA 293 EUR
ACRO212360010 ACRO212360050
Amonio cerio (IV) nitrato, puro
Amonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Pto. de fusión: 107…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤2 %
Titration ≥98.5 %