2,2':6',2''-Terpyridine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
215630010
215630050
215632500
ACRO215630010EA
186
EUR
ACRO215630010
ACRO215630050
ACRO215632500
2,2':6',2''-Terpyridine 96%
2,2':6',2''-Terpyridine
Formula:
C₁₅H₁₁N₃ Pto. Ebullición: 370 °C Pto. de fusión: 89…91 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006213 Núm. CAS: 1148-79-4 UN: 2811 ADR: 6.1,I |
Resultados test especificaciones
Appearance | Cream to yellow to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 95 °C |
GC | ≥95 % |