Fenil vinil sulfona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (Vinilsulfonil)benceno
22125-0050 221250010 221250050 221250250
ACRO22125-0050EA 0 EUR
ACRO22125-0050 ACRO221250010 ACRO221250050 ACRO221250250
Fenil vinil sulfona 98%
Fenil vinil sulfona
Formula: C₈H₈O₂S
Pto. de fusión: 66…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007554
Núm. CAS: 5535-48-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥97.5 %