Miconazole nitrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[2-(2,4-Dichlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate
291830010 291830050 291830250
ACRO291830010EA 52.2 EUR
ACRO291830010 ACRO291830050 ACRO291830250
Miconazole nitrate
Miconazole nitrate
Formula: C₁₈H₁₄Cl₄N₂O·HNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058161
Núm. CAS: 22832-87-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %