Calcio carbonato ACS chelometric standard
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
403801000 403805000
ACRO403801000EA 44.8 EUR
ACRO403801000 ACRO403805000
Calcio carbonato ACS chelometric standard
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010906
Núm. CAS: 471-34-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.95 to 100.05 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.0015 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)