Fenol 99.5% no estabilizado, loose crystals, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido fénico, Fenilalcohol, Ácido carbólico, Hidroxibenceno
221755000 221752500 221750015
ACRO221755000EA 81.4 EUR
ACRO221755000 ACRO221752500 ACRO221750015
Fenol 99.5% no estabilizado, loose crystals, extra puro
Fenol
Formula: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Pto. Ebullición: 182 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 39…42 °C
Densidad: 1.07 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 12,07390
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Loose crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
GC ≥99.5 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Residue after evaporation ≤0.05 %
Acidity (per Ph. Eur.) Passes test
Solidification point ≥40.5°C