L-Dehydroascorbic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
250930010 250930050 250932500
ACRO250930010EA 169 EUR
ACRO250930010 ACRO250930050 ACRO250932500
L-Dehydroascorbic acid 96%
L-Dehydroascorbic acid
Formula: C₆H₆O₆
Pto. de fusión: 228 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066467
Núm. CAS: 490-83-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 % (ELSD)