Promethazine hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
254580050
254580250
254581000
ACRO254580050EA
47.3
EUR
ACRO254580050
ACRO254580250
ACRO254581000
Promethazine hydrochloride
Promethazine hydrochloride
Formula:
C₁₇H₂₀N₂S Pto. de fusión: 227…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012652 Núm. CAS: 58-33-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 4 hr) |
Solubility | (10% in water) Clear colorless to light yellow |
Titration with HClO4 | 97.5 to 101.5 % (on dry substance) |