L(+)-Ribosa 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (2S,3S,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal, L-(+)-Ribose
257910010 257910050 257910250
ACRO257910010EA 39.7 EUR
ACRO257910010 ACRO257910050 ACRO257910250
L(+)-Ribosa 99%
L(+)-Ribosa
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Pto. de fusión: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167010
Núm. CAS: 24259-59-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 92 °C
Water ≤0.5 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +19° to +21° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)