[2.2]-Paraciclofano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
291600010 291600250 291600050
ACRO291600010EA 29 EUR
ACRO291600010 ACRO291600250 ACRO291600050
[2.2]-Paraciclofano 99%
[2.2]-Paraciclofano
Formula: C₁₆H₁₆
Pto. de fusión: 285…288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003707
Núm. CAS: 1633-22-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 285 to 288 °C
HPLC ≥98.5 %