Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
293900010
293900050
ACRO293900010EA
41.3
EUR
ACRO293900010
ACRO293900050
Tetrakis(trimethylsilyl)silane 97%
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formula:
C₁₂H₃₆Si₅ Pto. de fusión: >300 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054859 Núm. CAS: 4098-98-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |