Methyl pentafluorobenzoate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl Pentafluorobenzoate
312260050 312260250
ACRO312260050EA 55.9 EUR
ACRO312260050 ACRO312260250
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Formula: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1002 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C (20 mmHg)
Densidad: 1,53 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012172
Núm. CAS: 36629-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %