Ácido tridecanodioico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
369440050 369440250 369441000
ACRO369440050EA 44.4 EUR
ACRO369440050 ACRO369440250 ACRO369441000
Ácido tridecanodioico
Ácido tridecanodioico
Formula: C₁₃H₂₄O₄
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002740
Núm. CAS: 505-52-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
GC ≥92 %