Mexiletine hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-amine hydrochloride, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propylamine Hydrochloride, Mexiletine HCl
372910050 372910250 372911000
ACRO372910050EA 35.7 EUR
ACRO372910050 ACRO372910250 ACRO372911000
Mexiletine hydrochloride
Mexiletine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₇NO
Pto. de fusión: 202 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216024
Núm. CAS: 5370-01-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %