Calcio hidróxido 99.995%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cal apagada
385610050 385610250
ACRO385610050EA 77.5 EUR
ACRO385610050 ACRO385610250
Calcio hidróxido 99.995%
Calcio hidróxido
Formula: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Pto. Ebullición: 2850 °C
Pto. de fusión: 580 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010901
Núm. CAS: 1305-62-0
Índice Merck: 13,01675
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Titration Complexometric ≥54 % (Ca)
Total trace metal impurities ≤50 ppm