N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
391040010 391040050 391040250
ACRO391040010EA 38.6 EUR
ACRO391040010 ACRO391040050 ACRO391040250
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNO
MW: 159.6134 g/mol
Pto. de fusión: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043377
Núm. CAS: 29601-98-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %