Cuarzo, coarse wool 9-30 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dióxido de silicio
393610100 393611000
ACRO393610100EA 39.7 EUR
ACRO393610100 ACRO393611000
Cuarzo, coarse wool 9-30 µm
Cuarzo
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00217788
Núm. CAS: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Coarse fibers