(±)-γ-Hexalactona 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (±)-Hexan-4-olido
394170250 394171000 394175000
ACRO394170250EA 24.4 EUR
ACRO394170250 ACRO394171000 ACRO394175000
(±)-γ-Hexalactona 98%
(±)-γ-Hexalactona
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,023 g/cm³
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005401
Núm. CAS: 695-06-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %