N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methylenepyrrolidine-2-carboxylic acid
449260010 449260050
ACRO449260010EA 97 EUR
ACRO449260010 ACRO449260050
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
N-Boc-4-methylene-L-proline
Formula: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,26 g/mol
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861787
Núm. CAS: 84348-38-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -53° to -63° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3)