Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
449680010 449680050
ACRO449680010EA 141 EUR
ACRO449680010 ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₃H₉ClN₂O₂
MW: 260,68 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173414
Núm. CAS: 77173-67-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥96.0 %