5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylthio)-5-pyrimidinamine
449820010 449822500
ACRO449820010EA 356 EUR
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₇N₃S
MW: 141,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697095
Núm. CAS: 42382-46-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %