2-Octino 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
455570050 455570250
ACRO455570050EA 31.1 EUR
ACRO455570050 ACRO455570250
2-Octino 97% estabilizado
2-Octino
Formula: C₈H₁₄
Pto. Ebullición: 137 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,759 g/cm³
Pto. de inflamación: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027302
Núm. CAS: 2809-67-8
UN: 3295
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 200 ppm