p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
455820010 455820050
ACRO455820010EA 59.7 EUR
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formula: C₈H₇NO₂S
MW: 181.21 g/mol
Pto. de fusión: 47…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009977
Núm. CAS: 19158-51-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %