Hexanoato de metilo 99% analytical standard for GC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
414420010 414420050
ACRO414420010EA 39.5 EUR
ACRO414420010 ACRO414420050
Hexanoato de metilo 99% analytical standard for GC
Hexanoato de metilo
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 0.884 g/cm³
Pto. de inflamación: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009510
Núm. CAS: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %