1-Naftolbenceína
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: α-Fenil-4-hidroxi-α-(4-hidroxinaftil)naftaleno-1-metanol
415320050 415320250 415321000
ACRO415320050EA 41.5 EUR
ACRO415320050 ACRO415320250 ACRO415321000
1-Naftolbenceína
1-Naftolbenceína
Formula: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374.44 g/mol
Pto. de fusión: 230…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078492
Núm. CAS: 145-50-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to red-brown to brown-black to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.2(yellow to orange) to pH 10(green-bleu)
Molar extinction coefficient ≥50000 (0.01 g/l methanol) (207-213 nm)