Metanosulfonato de sodio 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Methanesulphonic acid sodium salt
442110050 442111000 442115000
ACRO442110050EA 42.8 EUR
ACRO442110050 ACRO442111000 ACRO442115000
Metanosulfonato de sodio 99%
Metanosulfonato de sodio
Formula: CH₃NaO₃S
MW: 118.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064389
Núm. CAS: 2386-57-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Free acid ≤1 %