4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p,p'-Ditolylamine, 4,4'-Dimethyldiphenylamine
442590050 442590250
ACRO442590050EA 88.3 EUR
ACRO442590050 ACRO442590250
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Formula: C₁₄H₁₅N
MW: 197.2756 g/mol
Pto. de fusión: 80…82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059317
Núm. CAS: 620-93-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %