1-Butilimidazol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Butil-1H-imidazol, N-Butil-1H-imidazol, N-Butilimidazol
442770250 442771000
ACRO442770250EA 66.4 EUR
ACRO442770250 ACRO442771000
1-Butilimidazol 98%
1-Butilimidazol
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Pto. Ebullición: 257 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,945 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042753
Núm. CAS: 4316-42-1
UN: 2690
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %