Mesna 98% analytical standard
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
443150050 443150100 443150250
ACRO443150050EA 60 EUR
ACRO443150050 ACRO443150100 ACRO443150250
Mesna 98% analytical standard
Mesna
Formula: C₂H₅NaO₃S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007535
Núm. CAS: 19767-45-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 to 102 % (On dried substance)
Loss on drying ≤2 %