Ácido 4-bromo-o-toluico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050 443400250
ACRO443400050EA 78.2 EUR
ACRO443400050 ACRO443400250
Ácido 4-bromo-o-toluico 97%
Ácido 4-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Pto. de fusión: 182…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040905
Núm. CAS: 68837-59-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %