Rifampicina 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 42.5 EUR
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicina 95%
Rifampicina
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822.95 g/mol
Pto. de fusión: 183 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151389
Núm. CAS: 13292-46-1
Índice Merck: 12,08382
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %