4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
443800050 443800250
ACRO443800050EA 37.5 EUR
ACRO443800050 ACRO443800250
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Formula: C₈H₈N₄O₃S
MW: 240,24 g/mol
Pto. de fusión: 107…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00029626
Núm. CAS: 2158-14-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥96.0 %