4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Thiazole-4-carboxylic acid
443970010
443970050
ACRO443970010EA
75.2
EUR
ACRO443970010
ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Formula:
C₄H₃NO₂S MW: 129.1371 g/mol Pto. de fusión: 195…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00623589 Núm. CAS: 3973-08-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 190 to 205 °C |
Loss on drying | ≤3 % |
HPLC | ≥96.0 % |