Doxycycline hyclate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Doxycycline Hydrochloride Hemiethanolate Hemihydrate
446060050 446060250 446061000
ACRO446060050EA 44.9 EUR
ACRO446060050 ACRO446060250 ACRO446061000
Doxycycline hyclate 97%
Doxycycline hyclate
Formula: C₂₂H₂₄N₂O₈·HCl·0.5H₂O·0.5C₂H₆O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07357237
Núm. CAS: 24390-14-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 1.4 to 2.8 %
HPLC ≥96.0 %