Sodio acetato trihidrato para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Acetato de sodio trihidrato
446200010 446202500
ACRO446200010EA 101 EUR
ACRO446200010 ACRO446202500
Sodio acetato trihidrato para HPLC
Sodio acetato trihidrato
Formula: H₃CCOONa·3H₂O
Pto. de fusión: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00071557
Núm. CAS: 6131-90-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
UV at 254 nm A: ≤0.02
pH 7.5 to 9.2
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %