Litio sulfato, anhidro para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
447550010 447552500
ACRO447550010EA 284 EUR
ACRO447550010 ACRO447552500
Litio sulfato, anhidro para análisis
Litio sulfato
Formula: Li₂O₄S
Pto. de fusión: 859 °C
Densidad: 2,22 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011086
Núm. CAS: 10377-48-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %