Potasio carbonato, anhydrous 98%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potash
447620010 447620050 447620250
ACRO447620010EA 47.4 EUR
ACRO447620010 ACRO447620050 ACRO447620250
Potasio carbonato, anhydrous 98%, extra_pure
Potasio carbonato
Formula: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Pto. de fusión: 891 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011382
Núm. CAS: 584-08-7
Índice Merck: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤2.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %