O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
448930100 448930500
ACRO448930100EA 62.9 EUR
ACRO448930100 ACRO448930500
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formula: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12031645
Núm. CAS: 330645-87-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %