4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)benzoic acid, 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
449960010
449960050
ACRO449960010EA
300
EUR
ACRO449960010
ACRO449960050
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid 97%
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid
Formula:
C₉H₇N₃O₂ MW: 189,18 g/mol Pto. de fusión: 330 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06654839 Núm. CAS: 157069-48-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...