2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
449980010 449980050
ACRO449980010EA 216 EUR
ACRO449980010 ACRO449980050
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137.5664 g/mol
Pto. Ebullición: 373 °C (760 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189742
Núm. CAS: 945717-09-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %