4-Bromo-2-metoxipiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
450000010 450000050
ACRO450000010EA 107 EUR
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Bromo-2-metoxipiridina 97%
4-Bromo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Pto. Ebullición: 87 °C (15 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08277268
Núm. CAS: 100367-39-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %