5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
450030010 450030050
ACRO450030010EA 242 EUR
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Formula: C₅H₇N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847813
Núm. CAS: 868696-42-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %