Cuarzo, wool_fine 4 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dióxido de silicio
451040100 451040500
ACRO451040100EA 56.2 EUR
ACRO451040100 ACRO451040500
Cuarzo, wool_fine 4 µm
Cuarzo
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1427
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00217788
Núm. CAS: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Fibers