Etanolamina ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Aminoetanol
451760010 451760025 451762500
ACRO451760010EA 80.7 EUR
ACRO451760010 ACRO451760025 ACRO451762500
Etanolamina ACS
Etanolamina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 170 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 10,3 °C
Densidad: 1,012 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008183
Núm. CAS: 141-43-5
UN: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.30 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤15 APHA
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm