Dióxido de estaño 99%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 325 EUR
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Dióxido de estaño 99%, puro
Dióxido de estaño
Formula: O₂Sn
Densidad: 6,95 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011244
Núm. CAS: 18282-10-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)