(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
452920050 452920010
ACRO452920050EA 263 EUR
ACRO452920050 ACRO452920010
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Formula: C₁₉H₁₅N₂P
MW: 302.32 g/mol
Pto. de fusión: 160…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038528
Núm. CAS: 73789-56-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow-orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %