6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methylhepta-3,5-dien-2-one
453210050 453210250 453211000
ACRO453210050EA 29.6 EUR
ACRO453210050 ACRO453210250 ACRO453211000
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Formula: C₈H₁₂O
MW: 124,18 g/mol
Pto. Ebullición: 168 °C
Densidad: 0,893 g/cm³
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043647
Núm. CAS: 1604-28-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %