2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: o-Orsellinic acid hydrate
453290010 453290050
ACRO453290010EA 99.2 EUR
ACRO453290010 ACRO453290050
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate
Formula: C₈H₈O₄·xH₂O
Pto. de fusión: 152…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210536
Núm. CAS: 480-64-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %