Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
454531000 454535000
ACRO454531000EA 220 EUR
ACRO454531000 ACRO454535000
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Formula: C₃₀H₃₀N₁₀
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09265124
Núm. CAS: 510758-28-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 25.34 to 27.45 % (N)